Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Hot-Start Platinum™ II Taq
Code produit. p-8449031
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
2500 réactions
25 réactions
4 x 2500 Reactions
500 réactions
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
10000 réactions
500 réactions
Code produit. 15949082
Marque: Invitrogen™ 14966000
Includes
10 μl d’ADN polymérase HS Platinum II Taq, 1,25 ml de tampon PCR Platinum II 5X, 1,25 ml de séquence activatrice GC Platinum
L’ADN polymérase Hot-Start Platinum II™ Taq Invotrogen™ permet l’hybridation d’amorce universelle et une PCR rapide et simple grâce à sa combinaison unique d’un tampon innovant, de l’ADN polymérase Taq modifiée haute performance et d’une technologie de démarrage à chaud de qualité supérieure.
Invitrogen Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase, and superior hot-start technology.
  • Un ADN polymérase Taq conçut qui montre une résistance accrue aux inhibiteurs de réaction provenant d’échantillons ou d’étapes de purification de l’ADN.
  • La polymérase possède un taux de synthèse d’ADN plus élevé et donne des résultats de PCR plus de deux fois plus rapides que les autres ADN polymérases Taq.
  • Les anticorps exclusifs Platinum Taq bloquent l’activité de la polymérase à des températures ambiantes et se dissocient après l’étape de dénaturation initiale à 94°C.
  • Ce démarrage à chaud automatique offre une sensibilité, une spécificité et un rendement accrus, tout en permettant l’assemblage de la réaction à température ambiante.
  • En raison de la composition unique du tampon PCR Platinum II, la température d’hybridation est de 60°C pour la plupart des paires d’amorces conçues en suivant les règles de conception générale.
  • L’isostabilisation des molécules dans le tampon augmente la stabilité du duplex amorce–modèle pendant l’étape d’hybridation et améliore la spécificité sans qu’il soit nécessaire d’optimiser la température d’hybridation pour chaque paire d’amorces.
  • Avec l’ADN polymérase Platinum II Taq Hot-Start, différents dosages PCR peuvent être effectués dans le même cycle en utilisant le même protocole avec une température d’hybridation d’amorce universelle et l’étape d’extension sélectionnée pour le fragment le plus long à amplifier.
  • L’ADN polymérase Platinum II Taq Hot-Start est fourni avec la séquence activatrice GC Platinum en option pour permettre une amplification spécifique et de meilleurs rendements des cibles riches en GC.
  • Utilisez l’ADN polymérase Platinum II Taq Hot-Start pour l’amplification d’ADN provenant de matrices génomiques, virales et plasmides complexes, ainsi qu’en RT-PCR.
  • Idéal pour les applications telles que le génotypage, la PCR à haut débit ou avec des échantillons de pureté sous-optimale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage ADN polymérase Taq HS ; Tampon PCR ; Séquence activatrice GC. Stockage à -20°C
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Platinum II Taq à démarrage à chaud
Vitesse de réaction Rapide ou standard
Activité exonucléasique 5 à 3
Gamme de produits Platine
Type de produit ADN polymérase Hot Start
Quantité 25 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Génotypage
Fidélité (par rapport à Taq) 1X
Nbre de réactions 25 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins