Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X)
ADN polymérase Platinum Taq dans un tampon PCR optimisé avec du magnésium et des dNTP, pour une configuration PCR pratique.
97.50€ - 1822.00€
Spécification
Format | Tube |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Moyenne |
Polymérase | ADN polymérase Platinum Taq |
Vitesse de réaction | Standard |
Marqueur ou colorant | Vert |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442193
|
Invitrogen™
13001012 |
50 réactions |
97.50€
50 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15420594
|
Invitrogen™
13001013 |
200 réactions |
371.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15430594
|
Invitrogen™
13001014 |
1000 réactions |
1822.00€
1 kit |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ADN polymérase Platinum Taq dans un tampon PCR optimisé avec du magnésium et des dNTP pour une configuration PCR pratique.
Le mélange Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mix conserve toutes les caractéristiques de l’ADN polymérase Platinum Taq : spécificité, robustesse et fiabilité.Le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix est disponible avec et sans colorant de chargement. Le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix est complété par deux colorants de suivi pour faciliter le chargement direct de gel de produits PCR.
Caractéristiques du produit :
- Haute spécificité et rendements accrus grâce à la PCR à démarrage à chaud et dont la médiation est assurée par les anticorps
- Configuration pratique des réactions à température ambiante
- Formulation polyvalente pour une large gamme d’amplicons
- Mélange Platimun Green Master Mix : chargement direct de gel avec le mélange Master Mix PCR Green
L’ADN polymérase Platinum Taq est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification de la cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée en fonction de la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq reprend toute son activité. Tout comme avec l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq possède une activité de transférase terminale dissociée de tout modèle qui ajoute la 3’-désoxyadénosine aux extrémités des produits et qui présente une activité exonucléase de 5’→3’ (mais pas d’activité exonucléase 3’ → 5’).
Utilisation du mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix
Le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix est un mélange pratique prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP, réduisant ainsi le nombre d’étapes de pipetage pendant la configuration de la réaction PCR. Il vous suffit d’ajouter un modèle, des amorces spécifiques et de l’eau. Le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix est fourni avec un flacon séparé de séquence activatrice Platinum GC, formulée pour une amplification spécifique et des rendements améliorés de cibles riches en GC. Utilisez le mélange Platinum Hot Start PCR Master Mix dans des applications PCR telles que le génotypage, le profilage d’expression génétique et le séquençage de nouvelle génération
Utilisation du mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix
Le pratique Platinum Green Hot Start PCR Master Mix est un mélange pratique prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP, réduisant ainsi le nombre d’étapes de pipetage pendant la configuration de la réaction PCR. Il vous suffit d’ajouter un modèle, des amorces spécifiques et de l’eau. Les deux colorants de suivi dans le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix permettent le chargement direct de gel des produits issus de la PCR, éliminant ainsi les étapes fastidieuses de l’ajout de colorants. Les colorants inclus dans le mélange Master Mix n’interfèrent pas avec les performances de la PCR et sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage de l’ADN, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction. Le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix est fourni avec un flacon séparé de séquence activatrice Platinum GC formulée pour une amplification spécifique et des rendements améliorés de cibles riches en GC. Utilisez le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix dans des applications PCR telles que le génotypage, le profilage d’expression génétique et le séquençage de nouvelle génération.
Spécification
Tube | |
ADN polymérase Platinum Taq | |
Vert | |
Glace carbonique | |
2X | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
SuperMix ou Master Mix | |
ADN |
Moyenne | |
Standard | |
Master Mix de PCR à démarrage à chaud | |
Hot-start PCR | |
1 X | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.