Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X)
ADN polymérase Platinum Taq dans un tampon PCR optimisé avec du magnésium et des dNTP, pour une configuration PCR pratique.
Marque: Invitrogen™ 13001014
1699.93 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
ADN polymérase Platinum Taq dans un tampon PCR optimisé avec du magnésium et des dNTP pour une configuration PCR pratique.
Le mélange Invitrogen™ Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix conserve toutes les caractéristiques de l’ADN polymérase Platinum Taq : spécificité, robustesse et fiabilité. Le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix est complété par deux colorants de suivi pour faciliter le chargement direct de gel de produits PCR.Caractéristiques du produit :
- Haute spécificité et rendements accrus grâce à la PCR à démarrage à chaud et dont la médiation est assurée par les anticorps
- Configuration pratique des réactions à température ambiante
- Chargement direct de gel avec Master Mix PCR Green
- Formulation polyvalente pour une large gamme d’amplicons
À propos de l’ADN polymérase Platinum Taq
L’ADN polymérase Platinum Taq est une ADN polymérase Taq recombinante complexée avec des anticorps exclusifs qui inhibent l’activité enzymatique à température ambiante, réduisant ainsi l’amplification de la cible non spécifique à des températures plus basses. La polymérase est activée en fonction de la température (à 94°C) au début de la PCR. Une fois dissociée des anticorps, l’ADN polymérase Taq reprend toute son activité. Tout comme avec l’ADN polymérase Taq, l’ADN polymérase Platinum Taq possède une activité de transférase terminale non dépendante du modèle qui ajoute une désoxyadénosine de 3’ aux extrémités du produit et possède une activité exonucléasique de 5’→3’ (mais pas une activité exonucléasique de 3’→5’).
Utilisation du mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix
Le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix un mélange pratique prêt à l’emploi d’ADN polymérase, de sels, de magnésium et de dNTP, réduisant ainsi le nombre d’étapes de pipetage pendant la configuration de la réaction PCR. Il vous suffit d’ajouter un modèle, des amorces spécifiques et de l’eau. Les deux colorants de suivi dans le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix permettent le chargement direct de gel des produits issus de la PCR, éliminant ainsi les étapes fastidieuses de l’ajout de colorants. Les colorants inclus dans le mélange Master Mix n’interfèrent pas avec les performances de la PCR et sont compatibles avec des applications en aval telles que le séquençage de l’ADN, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction. Le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix est fourni avec un flacon séparé de séquence activatrice Platinum GC formulée pour une amplification spécifique et des rendements améliorés de cibles riches en GC. Utilisez le mélange Platinum Green Hot Start PCR Master Mix dans des applications PCR telles que le génotypage, le profilage d’expression génétique et le séquençage de nouvelle génération.
Spécification
Chaque boîte contient : •2 x 12,5 ml de Master Mix Platinum Green Hot Start PCR 2X • Optimiseur GC Platinum de 10 ml • 2 x 12,5 ml d’eau, exempte de nucléase Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique. |
|
Moyenne | |
Standard | |
Master Mix de PCR à démarrage à chaud | |
Hot-start PCR | |
1 X | |
1000 réactions | |
SuperMix ou Master Mix | |
ADN |
Tube | |
ADN polymérase Platinum Taq | |
Vert | |
Glace carbonique | |
2X | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
3’-A | |
5 kb ou moins |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.