Learn More
Gaze de platine, maille tissée 52 à partir de fil de 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311368
Gaze de platine, maille tissée 52 à partir de fil de 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311368
100 x 100 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Code produit. 11311368
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010283.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Il est utilisé comme agent catalytique dans le traitement de l’acide nitrique, des engrais, des fibres synthétiques et une variété d’autres matières.L’industrie pétrolière utilise le métal sous forme de gaze dans le raffinage du pétrole brut.
It is used as a catalytic agent in the processing of nitric acid, fertilizers, synthetic fibers, and a variety of other materials. The petroleum industry uses the metal in gauze form in crude oil refining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum
Aspect Silvery white guage
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Quantité 100 x 100 mm
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Dissolves in aqua regia
Dimensions de la maille 52 Mesh
Odeur Odorless
Forme Gaze
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05K008 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Numéro de lotS14K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Numéro de lotS14K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Numéro de lotQ04K037 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/04/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Numéro de lotW25E092 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog Number010283.FF,010283.GH,010283.FI,010283.M@,010283.FL
Nom du produit
Gaze de platine, maille tissée 52 à partir de fil de 0,1 mm (0,004 po) de diamètre, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals >