Learn More
Fil de platine, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Code produit.: 11331518
Fil de platine, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Code produit. 11331518
50 cm
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Code produit. 11331518
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010957.BW
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-06-4
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CID PubChem 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom IUPAC platine
SMILES [Pt]
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia, Premion™
Densité ≈4.21g/m
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 cm
Pourcentage de pureté 99.997%
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU09J056 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Numéro de lotM12I032 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Numéro de lotZ22H006 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Numéro de lotQ08F020 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Numéro de lotNM50776 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number010957.BS,010957.CB,010957.BW
Nom du produit
Fil de platine, dia. 0,5 mm (0,02 po), 99,997 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >