Learn More
Platine, 99,999 %, (base de métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Platinum |
Couleur | Gris |
CAS | 7440-06-4 |
Point de fusion | 1772.0°C |
Point d’ébullition | 3827.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99.999% |
Formule moléculaire | Pt |
Formule linéaire | Pt |
Numéro MDL | MFCD00011179 |
Quantité | 1 g |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461801 | Certificat d’analyse | 23/04/2024 | 193710010 |
A0458645 | Certificat d’analyse | 11/12/2023 | 193710010 |
A0456806 | Certificat d’analyse | 06/10/2023 | 193710010 |
A0451673 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 193710010 |
A0413791 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 193710010 |
Sécurité et traitement
- Platinum, powder
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Platinum