Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateurs rotatifs verticaux compacts à vitesse / angle variable de série PTR 35 et 60
S’adapte à des tubes de différents diamètres. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs rotatifs verticaux à vitesse / angle variable compacts séries PTR 35 et 60 assure la stabilité des tubes à essai lors de la rotation
Marque:  Grant Instruments™ PRS-8-22
Code produit. 12915511
  • 128.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour une utilisation avec des agitateurs rotatifs verticaux multi-fonctions 360° série PTR-35 et PTR-60
  • Peut accueillir 8 à 48 tubes à essai.
  • S’adapte à une grande variété de capacités
Spécification
Spécification
8 tubes jusqu’à 30 mm plus 22 tubes jusqu’à 15 mm, volumes de tubes jusqu’à 50 ml / 1,5 - 15 ml
8 tubes jusqu’à 30 mm plus 22 tubes jusqu’à 15 mm, volumes de tube jusqu’à 50 mL / 1,5 - 15 mL