Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateurs rotatifs verticaux compacts à vitesse / angle variable de série PTR 35 et 60
Code produit. p-8014634
Click to view available options
Capacité:
10 tubes jusqu’à 30 mm, contenance du tube jusqu’à 50 ml
14 tubes jusqu’à 30 mm ; Contenance maximale : 50 ml
22 tubes jusqu'à 15 mm, contenance du tube jusqu'à 15 ml
26 tubes jusqu’à 15 mm de diamètre, 1,5 à 15 ml
48 tubes jusqu’à Ø 15 mm, contenance du tube de 1,5 à 15 ml
5 tubes jusqu’à 30 mm et 12 tubes jusqu’à 15 mm, volumes de tube jusqu’à 50 ml / 1,5-15 ml
8 tubes jusqu’à 30 mm plus 22 tubes jusqu’à 15 mm, volumes de tube jusqu’à 50 mL / 1,5 - 15 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11411078
Marque: Grant Instruments™ PRS10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’adapte à des tubes de différents diamètres. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs rotatifs verticaux à vitesse / angle variable compacts séries PTR 35 et 60 assure la stabilité des tubes à essai lors de la rotation
  • Pour une utilisation avec des agitateurs rotatifs verticaux multi-fonctions 360° série PTR-35 et PTR-60
  • Peut accueillir 8 à 48 tubes à essai.
  • S’adapte à une grande variété de capacités
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) PTR-35
Capacité 10 tubes jusqu’à 30 mm, contenance du tube jusqu’à 50 ml