Learn More
Grant Instruments™ Plateforme pour agitateurs rotatifs verticaux compacts à vitesse / angle variable de série PTR 35 et 60
S’adapte à des tubes de différents diamètres. La plateforme Grant Instruments™ pour agitateurs rotatifs verticaux à vitesse / angle variable compacts séries PTR 35 et 60 assure la stabilité des tubes à essai lors de la rotation
Marque: Grant Instruments™ PRS-22
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec des agitateurs rotatifs verticaux multi-fonctions 360° série PTR-35 et PTR-60
- Peut accueillir 8 à 48 tubes à essai.
- S’adapte à une grande variété de capacités
Spécification
PTR-30 | |
22 tubes jusqu'à 15 mm, contenance du tube jusqu'à 15 ml |