Learn More
BD Seringue à embout Luer-Lock centré en plastique Plastipak™
Permet un dosage et une visualisation précis du contenu de la seringue. La stérilité, la pyrogénicité et la toxicité de chaque seringue à embout Luer-Lock centré en plastique BD Medical™ Plastipak™ ont été vérifiées.
Marque:  BD 301229
Code produit. 16489325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Luer-Lok concentrique
  • Bouchon sans latex
  • Marquage CE
  • Polypropylène
  • Stérile
  • Jetable
  • Sans aiguille Si vous souhaitez acheter des aiguilles, consultez notre gamme d’aiguilles jetables Microlance™. Tous les produits sont destinés exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N  95 Q 252156 et N   252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N  0050)
Transparent
Pour une utilisation avec des pompes automatiques et adaptée à la plupart des pompes
107.5 mm
Oui
60 Paquets
Raccord Luer-Lock concentrique
Stérile
Plastic
23.77 mm
Oui
Seringue Luer-lock concentrique
1 ml
30 ml