Learn More
BD Seringue à embout Luer-Lock centré en plastique Plastipak™
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
60 pièces
Description
- Luer-Lok concentrique
- Bouchon sans latex
- Marquage CE
- Polypropylène
- Stérile
- Jetable
- Sans aiguille Si vous souhaitez acheter des aiguilles, consultez notre gamme d’aiguilles jetables Microlance™. Tous les produits sont destinés exclusivement à la recherche, sauf indication contraire.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N 95 Q 252156 et N 252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N 0050) |
| Matériau | Plastic |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 21.3 mm |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (métrique) | 95.5 mm |
| Type de produit | Seringue Luer-lock concentrique |
| Graduations | 1 ml |
| Quantité | 120 boîte |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Afficher plus |