Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure non coniques en Y Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
Marque: Kartell™ 7046600
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01440kg
Description
- En PP
- Autoclavables
- Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en Y | |
8 mm | |
PP | |
10/boîte | |
Y |
Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV | |
Autoclavables | |
Utiles pour tous les systèmes de tuyaux et lignes de vide, conviennent aux denrées alimentaires | |
Alésage de 5,5mm |