Learn More
Kartell™ Connecteurs de tubulure non coniques en Y Plastilab™
Conçus pour une utilisation avec un système de tuyaux et des lignes de vide
22.70€ - 139.00€
Spécification
Type de produit | Connecteur de tubulure non conique en Y |
---|---|
Certifications/Conformité | Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Forme | Y |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12543307
|
Kartell™
0052600 |
100/boîte | 14 mm |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12080582
|
Kartell™
0046700 |
100/boîte | 10 mm |
136.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11914349
|
Kartell™
7046600 |
10/boîte | 8 mm |
38.60€
10 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11944359
|
Kartell™
7046400 |
10/boîte | 4 mm |
22.70€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP
- Autoclavables
- Dimensions nominales
Compliance
Conformité aux réglementations alimentaires et agricoles
Spécification
Connecteur de tubulure non conique en Y | |
Autoclavables | |
Y |
Conformes aux réglementations sur les aliments et les drogues. 90/128/CEE 92/39/CEE FDA 21 CFR 177.1520, CE et DIV | |
PP |