Learn More
Kartell™ Connecteurs coniques droits Plastilab™
BIOPHARMA
Pour le raccordement droit d’une tubulure de différents diamètres.
24.45€ - 47.10€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Forme Structuré
Type de produit Connecteur de tubulure conique droit
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Diamètre (métrique) Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Quantité d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
11924349
Afficher les documents
Kartell™
7051000
4-6 mm 10/boîte
24.45€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11934349
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
7051100
6-8 mm 10/boîte
29.30€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11944349
Afficher les documents
Kartell™
7051200
8-10 mm 10/boîte
40.80€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11954349
BIOPHARMA
Afficher les documents
Kartell™
7051300
10-12 mm 10/boîte
41.90€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11974349
BIOPHARMA
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
7051400
12-14 mm 10/boîte
47.10€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Pour un raccordement droit des tubulures de diamètres différents.
  • En PP
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavable
Polypropylène
Structuré
Connecteur de tubulure conique droit