Learn More
Kartell™ Connecteurs coniques droits Plastilab™
Pour le raccordement droit d’une tubulure de différents diamètres.
Marque: Kartell™ 7051400
21.02 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04770kg
Description
Pour un raccordement droit des tubulures de diamètres différents.
- En PP
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure conique droit | |
Autoclavables | |
0,47 à 0,55 po | |
Pour le raccordement direct d’une tubulure de diamètre différent | |
Alésage de 8,5mm |
12-14 mm | |
PP | |
12 mm à 14 mm | |
10/boîte | |
Droit |