Learn More
Kartell™ Connecteurs coniques droits Plastilab™
Pour le raccordement droit d’une tubulure de différents diamètres.
Marque: Kartell™ 7051300
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03330kg
Description
Pour un raccordement droit des tubulures de diamètres différents.
- En PP
- Autoclavables
Spécification
Connecteur de tubulure conique droit | |
Autoclavables | |
0,39 à 0,47 po | |
Pour le raccordement direct d’une tubulure de diamètre différent | |
Alésage de 6,5mm |
10-12 mm | |
PP | |
10 mm à 12 mm | |
10/boîte | |
Droit |