Learn More
Kartell™ Connecteurs 4 voies en PP Plastilab™
Pour une utilisation avec une tubulure en plastique ou en caoutchouc.
53.45€ - 223.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE / IVDD |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Forme | En croix, 4 extrémités |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du port | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12569756
|
Kartell™
7141200 |
Alésage de 4,6mm | 10/boîte |
53.45€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15598265
|
Kartell™
0141600 |
Alésage de 11,6mm | 100/boîte |
223.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Forme robuste offrant une résistance
- Résistance aux produits chimiques et à la chaleur
Spécification
CE / IVDD | |
PP | |
Naturel |
Autoclavables | |
En croix, 4 extrémités |