Learn More
Kartell™ Connecteurs 4 voies en PP Plastilab™
Pour une utilisation avec une tubulure en plastique ou en caoutchouc.
Marque: Kartell™ 0141600
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Forme robuste offrant une résistance
- Résistance aux produits chimiques et à la chaleur
Spécification
CE / IVDD | |
Autoclavables | |
100/boîte | |
En croix, 4 extrémités |
15 mm | |
PP | |
Alésage de 11,6mm | |
Naturel |