Learn More
KD Scientific Plastic Syringe
Economical and disposable, available in sizes ranging from 1 cc to 50 cc, Luer Slip (LS) or Luer Lock (LL) tip
Marque:  KD Scientific 780854
Code produit. 15114204
  • 66.05€ / 25 pièces
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • KD Scientific propose une nouvelle gamme de seringues stériles en plastique jetables pour toutes les applications scientifiques
  • Les seringues Norm-ject sont la solution idéale pour toutes les situations
  • Leur système unique en deux parties est sans latex et ne contient pas de lubrifiant silicone ou de caoutchouc
Spécification
Spécification
Polyethylene (Plunger)
Yes
Single-use
KD Scientific Syringe Pumps
Yes
No Needle Included
Syringe
20 mL
Luer Lock
Sterile