Learn More
Fisherbrand™ Seringues jetables en plastique
L’évaluation du volume se fait aisément grâce aux repères gradués. Les seringues jetables en plastique Fisherbrand™ sont disponibles avec des raccords Luer-lock ou Luer-Slip.
Marque: Fisherbrand™ 10 36 2401
54.09 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Graduée
- Gamme complète de capacités disponibles
- Raccords Luer-Lock ou Luer-Slip
Spécification
Polypropylène | |
10 ml | |
Luer-Lock |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%