Learn More
B Braun™ Seringue jetable Omnifix Duo
Utilisez la seringue jetable B Braun™ Omnifix™ Duo pour une capacité métrique de 5 ml, une tige de piston blanche, une graduation noire à contraste élevé et un corps très transparent.
Marque: B Braun™ 4616057V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP
- Excentré, Luer-Slip
- Stérile
- 5 ml
Spécification
EN ISO 7886-1 | |
Luer-Slip excentrique | |
1 de chaque | |
Stérile |
Polypropylene | |
Oui | |
5 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
B Braun™ Seringue jetable Omnifix Duo > Capacité : 5 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu