Learn More
Knick Elektronische™ Électrode pH Noryl en plastique
Doté d’un corps en plastique et d’une jonction en fibre, ce capteur est très solide, ce qui le rend idéal pour les mesures environnementales et le contrôle de la qualité en production. Le capteur standard Knick mesure dans les milieux contenant des solides en suspension ou une forte concentration d’ions.
Marque: Knick Elektronische™ SE101N
Description
- Capteur pH/Pt 1000 avec connecteur coaxial DIN et fiche banane de 4 mm
- En Noryl
- Longueur du corps : 120 mm
- Diamètre du corps : 12 mm
- Jonction en fibre
- Sonde thermique : Pt 1000
- Électrolyte : gel
- Plage de mesure de pH : 0 à 14
- Plage de températures : –5 à 80°C
Spécification
Fibre | |
0 à 14 | |
Électrode pour Knick 900 | |
120 mm | |
12 mm |
Plastique (Noryl) | |
Doté d’un corps en plastique et d’une jonction en fibre, ce capteur est très solide, ce qui le rend idéal pour des mesures environnementales et un contrôle de la qualité en production | |
-5°C à +80°C | |
1 m |