Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments
Buerkle™ — les plateaux à instruments Buerkle™ conviennent parfaitement à une variété d’utilisations dans les laboratoires, hôpitaux, pharmacies et dans l’industrie agroalimentaire
Marque: Buerkle™ 4230-2180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mélamine
- Plateau blanc sans couvercle
- Autoclavables
- Couvercle disponible en tant qu’accessoire
Spécification
1 800 ml | |
Blanc | |
Mélamine | |
Pour une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les industries alimentaires et les domaines exigeant un stockage net des articles | |
2.36 in | |
Autoclavable |
290 x 160 x 60 mm | |
60 mm | |
Plateau à instruments | |
11,4 in | |
6,3 po |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Plateau à instruments > Volume : 1800 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu