Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon en mousse plastique Indenti-plug™
Conservez le contenu de vos récipients en toute sécurité grâce à ces bouchons durables et réutilisables. Les bouchons en mousse plastique Indenti-plug™ peuvent également être utilisés comme nettoyants pour pipettes, tubes, flacons et tubulures de précision.
91.30€ - 136.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Type de produit | Bouchon |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11735289
|
Cole-Parmer™
06298-80 |
45 à 50 mm |
136.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11795299
|
Cole-Parmer™
06298-78 |
35 à 45 mm |
91.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Beschreibung
- Respirant, non absorbant, résistant aux produits chimiques et résistant à la chaleur
- La mousse à alvéoles ouvertes a une densité uniforme
- Ne laisse aucune fibre
- Autoclavables
Spezifikation
Autoclavable | |
Blanc | |
Plastique | |
Bouchon |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Bouchon en mousse plastique Indenti-plug™