Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon en mousse plastique Indenti-plug™
Code produit. 11795299 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
35 à 45 mm
45 à 50 mm
Conditionnement:
100 pièces
80 pièces
Code produit. 11795299
Marque: Cole-Parmer™ 0629878
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conservez le contenu de vos récipients en toute sécurité grâce à ces bouchons durables et réutilisables. Les bouchons en mousse plastique Indenti-plug™ peuvent également être utilisés comme nettoyants pour pipettes, tubes, flacons et tubulures de précision.
  • Respirant, non absorbant, résistant aux produits chimiques et résistant à la chaleur
  • La mousse à alvéoles ouvertes a une densité uniforme
  • Ne laisse aucune fibre
  • Autoclavables
Spécification
Diamètre (métrique) interne 35 à 45 mm
Quantité 100/boîte.
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Matériau Plastique
Type de produit Bouchon