Learn More
Cowie Technology™ Aimant d’agitation en forme de croix, PTFE
Agitateur à usage général très stable. L’aimant d’agitation en forme de croix en PTFE COWIE TECHNOLOGY™ a une action similaire à celle d’un aimant d’agitation cylindrique, mais il offre une turbulence plus intense à faible vitesse.
Marque:  Cowie Technology™ 001.2407
Code produit. 10620283
  • 13.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aimant d’agitation pour un mélange facile et pratique
  • En PTFE
Spécification
Spécification
Aimant d’agitation
3,375 in
60 mm
PTFE
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cowie Technology™ Aimant d’agitation en forme de croix, PTFE > 40 mm x 7 mm