Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Polygram CEL 300-25
Marque:  Macherey-Nagel™ 808033
Code produit. 10114811
  • 326.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plaque CCM prête à l'emploi
• Large choix de support et de couche
• Avec ou sans indicateur de fluorescence
• Plaque cellulose
• Cellulose non modifiée fibreuse naturelle CEL300 ou microcristalline CEL 400
• Pour la séparation de substances polaires
• Temps d'élution plus court et taches plus compactes pour une meilleure détection qu'avec le papier CCM
• Plaque CCM
• Support verre
• Le plus utilisé
• Très résistant et simple à utiliser
• Mais fragile et lourd
• Epaisseur 1,3mm
• Révélation par vaporisation de réactifs aqueux ou par immersion.
Spécification
Spécification
25/boîte
Plaque en verre
0,25 mm
20 x 20 cm
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Polygram CEL 300-25 > Taille de la plaque : 200 x 200mm