Learn More
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Boîtes de pointes de pipettes
GREENER_CHOICE
Recyclez les boîtes de pointes de pipettes à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.
Marque:  Terracycle™ CS180-M-FR
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17855795
  • 164.81€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER
  • Boîtes vides de pointes de pipettes
MERCI DE NE PAS INCLURE :
  • Pointes de pipettes, tubes et plastiques rigides de laboratoire qui sont contaminés par des matières considérées comme dangereuses.
  • Matériel stérilisé par autoclave
  • Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.
Important : Nous ne collectons aucun déchet dangereux contenant des substances ayant des propriétés toxiques, réactives, corrosives, infectieuses, inflammables, explosives ou nocives pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez vous assurer de ne pas mélanger les déchets dangereux avec des déchets non dangereux. En tant que producteur de déchets, il est de votre responsabilité de classer les déchets.
Spécification
Spécification
15 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Medium
Non autoclavable
Recycling Box
33 lb.
30.5 x 30.5 x 84 cm
Yes
Non stérile
Cardboard, Plastic
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Boîtes de pointes de pipettes > Zero Waste Box; Size: Medium