missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Boîte Zéro Déchet™ Boîtes de pointes de pipettes
GREENER_CHOICE

Code produit. p-7249566
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyen
Grand
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17895875

Marque: Terracycle™ CS180SFR

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recyclez les boîtes de pointes de pipettes à l'aide du système Boîte Zéro Déchet de TerraCycle. Le système Boîte Zéro Déchet comprend la signalisation, une doublure plastique intégrée, l'expédition à destination et en provenance de votre entreprise ainsi que le traitement et recyclage des matières.

CE QUE VOUS POUVEZ RECYCLER

  • Boîtes vides de pointes de pipettes

MERCI DE NE PAS INCLURE :

  • Pointes de pipettes, tubes et plastiques rigides de laboratoire qui sont contaminés par des matières considérées comme dangereuses.
  • Matériel stérilisé par autoclave
  • Tout déchet considéré comme dangereux (tranchant, inflammable, réactif, corrosif, radioactif, toxique, infectieux ou pathogène) qui présente un risque pour les personnes et/ou l’environnement.

Important : Nous ne collectons aucun déchet dangereux contenant des substances ayant des propriétés toxiques, réactives, corrosives, infectieuses, inflammables, explosives ou nocives pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez vous assurer de ne pas mélanger les déchets dangereux avec des déchets non dangereux. En tant que producteur de déchets, il est de votre responsabilité de classer les déchets.

Spécification

Capacité (métrique) 7 kg
Capacité (impériale) 15 lb.
Couleur Beige, Green, Red, White
Dimensions (L x l x H) 25 x 25 x 46 cm
Jetable Single-use
Sans latex Yes
Dimensions Petit
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Cardboard, Plastic
Type de produit Recycling Box
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis