missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Socorex™ Filtre de protection pour buse de pipette

Introduisez le filtre de protection pour buse de pipette Socorex™ afin de protéger la pipette contre tout remplissage ou contamination de liquide. Fabriqué en fibre de PP, ce filtre offre une protection et une sécurité maximales contre la contamination.

Marque:  Socorex™ 322.10

Code nomenclature Nacres: NB.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17850051

  • 45.50€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • En fibre de PP
  • Pour Acura™ manual et Acura™ electro 5 ml et 10 ml
  • Non stérile
  • Non autoclavable

Informations sur la commande

À utiliser avec l’équipement suivant

Spécification

Spécification

Non autoclavable
Non stérile
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes et ancien modèle Acura™ analogique 831
Fibre de polypropylène
Filtre à fibres
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions