Learn More
Socorex™ Filtre de protection pour buse de pipette
Introduisez le filtre de protection pour buse de pipette Socorex™ afin de protéger la pipette contre tout remplissage ou contamination de liquide. Fabriqué en fibre de PP, ce filtre offre une protection et une sécurité maximales contre la contamination.
Marque: Socorex™ 322.05
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.07000kg
Description
- En fibre de PP
- Pour Acura™ manual et Acura™ electro 5 ml et 10 ml
- Non stérile
- Non autoclavable
Informations sur la commande
À utiliser avec l’équipement suivant
Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile | |
Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes et ancien modèle Acura™ analogique 831 |
Fibre de polypropylène | |
Filtre à fibres |