Learn More
Eppendorf™ Pipette Manager - Connected Electronic Pipette System
Control Eppendorf's connected electronic pipettes via a dedicated WiFi for faster, more reproducible results. Remotely set up pipettes, receive pipetting technique guidance, digitally document activities, and more.
Marque: Eppendorf™ 4861000970
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.10600kg
Description
- Transmettez rapidement les réglages et autres paramètres aux pipettes électroniques connectées et commencez immédiatement le pipetage
- Obtenez des conseils du gestionnaire de liquides intégré au logiciel lors de l’utilisation de liquides de viscosité et de volatilité différentes ou de liquides formant de la mousse
- Choisissez parmi les types de liquides Eppendorf prédéfinis (p. ex., l’acétone) ou créez vos propres liquides
- Gérez votre parc de pipettes plus efficacement au sein de votre groupe de travail et améliorez la collaboration (p. ex., en partageant les types de liquides créés)
- Toutes les pipettes électroniques Xplorer et Xplorer plus Eppendorf à 4, 6, 8 et 12 canaux sont compatibles. Les pipettes Move It™ ne sont actuellement pas prises en charge.
- Mise à niveau facile des pipettes électroniques Xplorer et Xplorer plus Eppendorf avec le module de connexion WiFi Xplorer Eppendorf. Les modules WiFi sont livrés avec une batterie plus courte pour un ajustement optimal.
- Le gestionnaire de pipettes VisioNize est basé sur le concept d’interface tactile VisioNize qui a été largement testé par les clients pour réduire le temps d’apprentissage et de réglage.
Spécification
Xplorer Electronic Pipette | |
Modèle WiFi avec batterie incluse | |
Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus and Xplorer plus Move It™ Electronic Pipettes |