Learn More
Eppendorf™ Gestionnaire de pipettes – Système de pipettes électroniques connectées
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Type:
Modèle WiFi avec batterie incluse
Panneau de contrôle pour pipettes électroniques
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le gestionnaire de pipettes, un serveur tactile externe permettant la communication avec les pipettes électroniques connectées.
- Transmettez rapidement les réglages et autres paramètres aux pipettes électroniques connectées et commencez immédiatement le pipetage
- Obtenez des conseils du gestionnaire de liquides intégré au logiciel lors de l’utilisation de liquides de viscosité et de volatilité différentes ou de liquides formant de la mousse
- Choisissez parmi les types de liquides Eppendorf prédéfinis (p. ex., l’acétone) ou créez vos propres liquides
- Gérez votre parc de pipettes plus efficacement au sein de votre groupe de travail et améliorez la collaboration (p. ex., en partageant les types de liquides créés)
- Toutes les pipettes électroniques Xplorer et Xplorer plus Eppendorf à 4, 6, 8 et 12 canaux sont compatibles. Les pipettes Move It™ ne sont actuellement pas prises en charge.
- Mise à niveau facile des pipettes électroniques Xplorer et Xplorer plus Eppendorf avec le module de connexion WiFi Xplorer Eppendorf. Les modules WiFi sont livrés avec une batterie plus courte pour un ajustement optimal.
- Le gestionnaire de pipettes VisioNize est basé sur le concept d’interface tactile VisioNize qui a été largement testé par les clients pour réduire le temps d’apprentissage et de réglage.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Pipettes électroniques Xplorer |
| Matériau | Polycarbonate |
| Type | Panneau de contrôle pour pipettes électroniques |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes électroniques Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus et Xplorer plus Move It™ |
| Comprend | Bloc d’alimentation, manuel d’utilisation |
| Dimensions (L x l x H) | 196 x 153.7 x 75 mm |
| Tension | 100/240 V |
| Fréquence | 50-60 Hz +/-±5 % |