Learn More
Gilson™ Pipettes multicanaux PIPETMAN™ L
Designed for performance and comfort, PIPETMAN™ L Multichannel Pipette comes in a comprehensive range of models, adapted to your needs in the lab. Comfortable, precise, accurate, and reliable, PIPETMAN™ L variable volume multichannel models offer optimized performance across channels for uniform sample delivery and are perfect solutions when pipetting on microplates.
Marque: Gilson™ FA10035
872.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21925" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.17700kg
Description
Disponibles en volume fixe ou variable, les pipettes à déplacement d’air PIPETMAN™ L couvrent une gamme complète de volumes, notamment :
• Modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml
• Modèles multicanaux à volume variable couvrant une plage de volumes allant de 0,5 μl à 1 200 μl, incluant quatre modèles équipés d’une bague en V (VR) au bas des supports de pointes pour un ajustement correct avec la plupart des marques de pointes, couvrant une plage de volumes allant de 20 μl à 300 μl
• Modèles à canal unique à volume fixe couvrant une plage de volumes allant de 1 μl à 5 000 μl
Spécification
La plupart des grandes marques | |
Autoclavable | |
Manual | |
Ergonomic | |
8x200LVR | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
200 μl | |
Yellow |
Non | |
Bleu | |
Reusable | |
Polypropylène | |
8 | |
Aucun | |
Pipette | |
Manual Liquid Handling | |
Certified Quality |