Learn More
Gilson™ Pipettes multicanaux PIPETMAN™ L
Tous les produits Gilson Produits
Description
Disponibles en volume fixe ou variable, les pipettes à déplacement d’air PIPETMAN™ L couvrent une gamme complète de volumes, notamment :
• Modèles à canaux uniques couvrant la plage de volume de 0,2 μl à 10 ml
• Modèles multicanaux à volume variable couvrant une plage de volumes allant de 0,5 μl à 1 200 μl, incluant quatre modèles équipés d’une bague en V (VR) au bas des supports de pointes pour un ajustement correct avec la plupart des marques de pointes, couvrant une plage de volumes allant de 20 μl à 300 μl
• Modèles à canal unique à volume fixe couvrant une plage de volumes allant de 1 μl à 5 000 μl
Spécification
Spécification
| Pointes compatibles | La plupart des grandes marques |
| Espacement de cônes réglable | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc/bleu |
| Vitesse de distribution | Paillasse |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Manipulation manuelle de liquides |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Modèle | 8x200LVR |
| Afficher plus |