Learn More
BRAND™ Cônes de pipette, 2 à 200 μl : à rétention standard
Fabrication avec du polypropylène de haute pureté sans oléamide et diHEMDA. Pointes de pipettes, de 2 à 200 μl : Résolution standard à paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes. Marques graduées à 20 et 100 μl pour une évaluation rapide du volume.
Marque: BRAND™ 732208
39.29 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En PP haute pureté sans diHEMDA ni oléamide
- Non stériles
- L’ensemble des emballages non ouverts sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 20 et 100 μl pour un contrôle rapide du volume
- En vrac ou sous forme de racks empilables écologiques et pratiques
Spécification
2 à 200 mu;l | |
Incolore | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Universal | |
Oui | |
20, 100 μl |
Non stérile | |
Autoclavable | |
TipBox | |
TipBox : 5 boîtes, 96 chacune | |
Polypropylène |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012388 | Certificat d’analyse | 07/10/2024 | 732208 |
0000012295 | Certificat d’analyse | 02/09/2024 | 732208 |
0000012235 | Certificat d’analyse | 19/08/2024 | 732208 |
0000011472 | Certificat d’analyse | 17/06/2024 | 732208 |
0000011397 | Certificat d’analyse | 24/05/2024 | 732208 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%