Learn More
Hydroiodure de pipéridine-1-carboximidamide, Thermo Scientific™ Code produit.: 10055132
Hydroiodure de pipéridine-1-carboximidamide, Thermo Scientific™
Code produit. 10055132
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 10055132
Marque: Thermo Scientific Maybridge KM00642DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 102392-91-6
Formule moléculaire C6H14IN3
Poids moléculaire (g/mol) 255.103
Clé InChI MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
CID PubChem 2778397
Nom IUPAC pipéridine-1-carboximidamide ; iodhydrate
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.1
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroiodure de pipéridine-1-carboximidamide, Thermo Scientific™ >