Learn More
Chlorure de guanidinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11410024
Chlorure de guanidinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410024
1000 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Code produit. 11410024
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13543.0B
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de guanidine, numéro CAS 50-01-1, est un composant tampon ionique utilisé pour l’isolement des acides nucléiques (ADN et ARN) et des protéines.
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized in the synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de guanidine est utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques. Il peut être utilisé comme médicament, intermédiaire de synthèse organique et est utilisé dans les colorants. Il agit comme intermédiaire dans la préparation de la sulfadiazine, qui est une importante matière première pour la sulfaméthyldiazine, la sulfaméthazine et l’acide folique. Il est utilisé dans la synthèse de la 2-amino-pyrimidine, la 2-amino -6-méthyl-pyrimidine et la 2-amino-4,6 diméthyl-pyrimidine. Également utilisé dans l’isolement d’ARN pour dissocier les nucléoprotéines et inhiber la RNase.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Peut s’agglutiner lors du stockage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Numéro MDL MFCD00013026
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ;chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Point de fusion 178°C to 185°C
Densité 1.344
Quantité 1000 g
Beilstein 3591990
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 144562
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot62500196 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2025 Catalog NumberA13543.0B,A13543.30,A13543.0I
Numéro de lot62500041 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA13543.0B,A13543.30,A13543.0I
Numéro de lot10253482 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/12/2024 Catalog NumberA13543.0B,A13543.30,A13543.0I
Numéro de lot10251491 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA13543.0B,A13543.30,A13543.0I
Numéro de lot10240230 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/09/2022 Catalog NumberA13543.0B,A13543.30,A13543.0I
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride
Nom du produit
Chlorure de guanidinium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >