Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ His Protein Interaction Pull-Down Kit
Capturez et purifiez facilement les partenaires de liaison des protéines de fusion marquées His à l’aide de billes d’agarose chélate de nickel (Ni-IDA) et de cet ensemble complet de réactifs.
Marque:  Thermo Scientific™ 21277
Code produit. 10351214
  • 556.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Suffisant pour : Au moins 25 réactions d’extraction, chacune utilisant 25 µl de résine
• Résine d’agarose chélaté Cobalt, 750 µl
• Tampon de lyse d’extraction, 250 ml
• Solution d’imidazole (4M), 5 ml
• Boîte de TBS (donne 500 ml), 1 boîte
• Colonnes de centrifugation et accessoires Pierce, 27 colonnes
• Tubes de prélèvement pour microcentrifugeuse, 100 tubes
Dès réception, stockez le Tampon de lyse Pierce à température ambiante. Conserver les composants de kit restants à 4°C.
Microcentrifugeuse
1 kit
Non spécifique à la cible
25 réactions
Purification par affinité
Pierce™
Extraction (avec marquage)
Kit de co-précipitation
Kit
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK394321 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number21277
Numéro de lotZK394321A Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number21277
Numéro de lotZG387397 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number21277
Numéro de lotZC387396 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/03/2024 Catalog Number21277
Numéro de lotYK381854 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog Number21277
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ His Protein Interaction Pull-Down Kit > Kit d’extraction PolyHis ; kit pour 25 réactions