Learn More
Sartorius™ Poids spécial en aluminium avec certificat d’usine
Kit de poids accessoire pour la détermination de la densité de l’air, pour les balances de série ME
Marque:  Sartorius™ YSS45-00
Code produit. 10223281
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour la série ME
  • Pour la détermination de la densité de l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de poids pour la détermination de la densité de l’air
Balances de série ME
Nom du produit
Sartorius™ Poids spécial en aluminium avec certificat d’usine > Masse : 2 x 50 g