Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickel Coated Plates
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de nickel offrent un format simple pour lier les protéines de fusion avec étiquette poly-histidine pour ELISA et d’autres dosages à base de plaques impliquant des interactions protéiques des protéines recombinantes exprimées.
Marque: Thermo Scientific™ 15242
307.80 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces plaques revêtues de chélate Ni(2+) sont idéales pour l’analyse des protéines de fusion marquées à la polyhistidine par des méthodes basées sur ELISA. Les protéines qui contiennent une succession de plusieurs résidus d’histidine au niveau du terminus amino ou carboxyle ont une forte affinité de liaison pour le métal. Les lysats bactériens contenant des protéines de fusion marquées à la polyhistidine peuvent être ajoutés directement aux plaques sans avoir besoin de blocage. Les plaques transparentes, blanches ou noires peuvent être utilisées avec des méthodes de détection colorimétriques, chimiluminescentes ou fluorescentes, respectivement.
Les plaques Thermo Scientific Pierce à 96 puits revêtues de nickel, blanches, offrent un format simple pour lier les protéines de fusion marquées à l’histidine pour ELISA et d’autres dosages à base de plaques impliquant des interactions protéiques des protéines recombinantes exprimées. Ces plaques blanches peuvent être utilisées avec des méthodes de détection chimiluminescente.Caractéristiques des plaques Pierce revêtues de nickel :
• La surface activée Ni2+ permet la liaison métal-chélate des protéines marquées à l’histidine
• Les détergents utilisés pour lyser les cellules n’inhibent pas la liaison aux plaques activées comme ils le font avec le polystyrène ordinaire
• Meilleure liaison pour les dosages sensibles par rapport à d’autres plaques activées au nickel disponibles dans le commerce
• Limite de détection : 1 ng de protéine de fusion polyhistidine
• Capacité de liaison : environ 9 pmol de protéine marquée à l’histidine (27 kDa) par puits
• Niveau d’activation : 200 µl
Ces plaques revêtues de chélate Ni(2+) sont idéales pour l’analyse des protéines de fusion marquées à la polyhistidine par des méthodes basées sur ELISA. Les protéines qui contiennent une succession de plusieurs résidus d’histidine au niveau du terminus amino ou carboxyle ont une forte affinité de liaison pour le métal. Les lysats bactériens contenant des protéines de fusion marquées à la polyhistidine peuvent être ajoutés directement aux plaques sans avoir besoin de blocage.
Spécification
Capacité standard, affinité | |
Blanc, 96 puits | |
5 plaques | |
Blanc | |
En PS | |
96 | |
Tampon Blocker™ BSA |
Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. | |
Chimiluminescence | |
Pierce™ | |
Microplaque | |
200 μl | |
Nickel divalent, Chélate de métal |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.