Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Protéine NeutrAvidin conjuguée à la peroxydase spécialement préparée pour une amplification de signal maximale avec un rapport signal-bruit élevé dans une solution prête à l’emploi.
272.00€ - 1390.00€
Spécification
Molécule cible | Biotine |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2°C à 8°C. |
Spécificité | Biotine |
Méthode de détection | Colorimétrique, chimiluminescent, chimifluorescent |
Enzymes | HRP (Peroxydase de raifort) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10666914
|
Thermo Scientific™
31030 |
0,5 ml |
272.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10361084
|
Thermo Scientific™
31032 |
5 mL |
1390.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le conjugué NeutrAvidin-HRP haute sensibilité Pierce de Thermo Scientific™ est une forme conjuguée à la peroxydase et spécialement préparée de protéine de liaison à l’avidine-biotine qui fournit une amplification du signal comme le poly-HRP et une exceptionnelle stabilité au stockage.
Cette variété spécialement fabriquée de protéines streptavidines conjuguées à la HRP répond aux exigences des scientifiques d’aujourd’hui pour une détection plus sensible dans les applications ELISA et de transfert Western. Le conjugué est adapté à une utilisation avec des substrats chimiluminescents, chimifluorescents ou colorimétriques. Chaque conjugué HRP à haute sensibilité est conditionné dans une solution stabilisée facile à utiliser qui permet un stockage pratique à 4°C pendant au moins un an.Points clés :
Protéine neutravidine – une forme d’avidine spécialement déglycosylée qui fournit une liaison hautement spécifique et à faible bruit de fond des anticorps biotinylés dans de nombreuses applications
Sensibilité élevée – permet de détecter de faibles niveaux de la cible sans bruit de fond et d’obtenir des rapports signal-bruit élevés
Économique – moins de conjugués utilisés dans les applications de transfert Western et ELISA avec d’aussi excellents résultats
Flexible – compatible avec les substrats de peroxydase chimiluminescents, fluorescents et colorimétriques typiques
Pratique – grâce à sa forme liquide stabilisée prête à l’emploi, il n’y a pas d’attente pour décongélation ni d’utilisation d’aliquote
Spécification
Biotine | |
Biotine | |
HRP (Peroxydase de raifort) | |
Transfert Western, ELISA | |
HRP (Peroxydase de raifort) |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2°C à 8°C. | |
Colorimétrique, chimiluminescent, chimifluorescent | |
Liquide | |
Pierce™ |