Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le conjugué NeutrAvidin-HRP haute sensibilité Pierce de Thermo Scientific™ est une forme conjuguée à la peroxydase et spécialement préparée de protéine de liaison à l’avidine-biotine qui fournit une amplification du signal comme le poly-HRP et une exceptionnelle stabilité au stockage.
Points clés :
Protéine neutravidine – une forme d’avidine spécialement déglycosylée qui fournit une liaison hautement spécifique et à faible bruit de fond des anticorps biotinylés dans de nombreuses applications
Sensibilité élevée – permet de détecter de faibles niveaux de la cible sans bruit de fond et d’obtenir des rapports signal-bruit élevés
Économique – moins de conjugués utilisés dans les applications de transfert Western et ELISA avec d’aussi excellents résultats
Flexible – compatible avec les substrats de peroxydase chimiluminescents, fluorescents et colorimétriques typiques
Pratique – grâce à sa forme liquide stabilisée prête à l’emploi, il n’y a pas d’attente pour décongélation ni d’utilisation d’aliquote
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mL |
| Molécule cible | Biotine |
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2°C à 8°C. |
| Spécificité | Biotine |
| Méthode de détection | Colorimétrique, chimiluminescent, chimifluorescent |
| Enzymes | HRP (Peroxydase de raifort) |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western, ELISA |
| Gamme de produits | Pierce |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |