Learn More
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent
Lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l’activité bêta-Gal à l’aide d’un réactif de lyse cellulaire M-PER compatible et d’un réactif de dosage b-Gal colorimétrique.
Marque: Thermo Scientific™ 75710
Description
Effectue une méthode colorimétrique simple pour lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l'activité bêta-Gal à l'aide du kit de dosage β-galactosidase mammifère Thermo Scientific™.
Le réactif et le kit de dosage comprennent un système de dosage simple et polyvalent pour la mesure de l’activité de la β-galactosidase. Les cellules mammifères cultivées sur une plaque peuvent être lysées et testées pour mesurer l’activité de la β-galactosidase en ajoutant une solution lyse-et-dosage simple, tout-en-un. Sinon, le réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER™ inclus peut être utilisé pour préparer le lysat à partir des cellules lavées adhérentes ou en culot, puis une fraction du lysat utilisé pour quantifier l’activité de la β-galactosidase. Grâce au réactif M-PER, il n’est pas nécessaire de gratter les cellules ou d’appliquer des cycles congélation-décongélation. Les lysats restants préparés avec le réactif M-PER peuvent être utilisés pour les applications telles que les dosages rapporteurs (luciférase, β-galactosidase et chloramphénicol acétyl transférase), les dosages de la protéine-kinase (PKA, PKC et tyrosine-kinase), les immunoessais (transfert Western, ELISA, RIA) et la purification des protéines.Points clés :
- Choisir le réactif de dosage autonome ou le kit complet pour la lyse et la détection des cellules
- Dosage colorimétrique avec mesure facile dans un lecteur de plaques ou un spectrophotomètre (405 nm)
- Convient pour microplaques 96 puits ou tubes à essais
- Effectue des dosages de criblage homogène ou mesure l’activité après la lyse des cellules
- Également compatible avec les lysats préparés à partir d’autres espèces telles que les bactéries
Comprend :
Réactif de dosage autonome de la β-galactosidase Thermo Scientific Pierce™ ; Réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER (Réf. 78503) et solution d’arrêt prête à l’emploi
Spécification
Enzyme rapporteur | |
Colorimétrique | |
Absorbance | |
3 x 25 ml | |
substrat chimique | |
Plaque 96 puits | |
Marquage enzymatique |
Stockage à -20°C. | |
Liquide | |
Pierce™ | |
substrat Beta-Gal | |
La bêta-galactosidase | |
Lecteur de microplaques | |
Réactif de dosage de la bêta-galactosidase Pierce |