Learn More
OHAUS™ Balance analytique Adventurer™
Garantissez des résultats de pesée optimum, une stabilité et un fonctionnement rapide. Les balances analytiques Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.
Marque: OHAUS™ 30100620
2725.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Associent des fonctionnalités ingénieuses aux capacités de pesée fonctionnelles très simples. Dotée d’un écran couleur tactile, de capacités de conformité aux BPL / BPF, de deux ports USB et d’un pare-vent ingénieux, la balance Adventurer est la plus complète de sa catégorie. Deux ports USB avec capacités de suivi des BPL / BPF vous aident à la surveillance et la communication des données. Le pare-vent compact améliore l’accessibilité des utilisateurs. Ses portes montées sur le dessus et composées de deux pièces s’ouvrent grand des deux côtés et laissent suffisamment de place pour positionner les échantillons, réduisant l’encombrement sur la paillasse du pare-vent à l’arrière de la balance lors de l’ouverture. Fonctions supplémentaires : Interface RS232, crochet de pesée intégré sous la balance, couvercle de protection du boîtier complet, bac en acier inox amovible, boîtier au fond métallique moulé sous pression, support de sécurité, indicateur de niveau initial éclairé, quatre pieds réglables, menus de verrouillage logiciel, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge / charge insuffisante du logiciel, réglages environnementaux sélectionnables par l’utilisateur, indicateur sonore, réglages de luminosité sélectionnables par l’utilisateur, atténuation automatique de la luminosité, étalonnage de l’écran tactile, tare automatique et neuf langues de fonctionnement sélectionnables par l’utilisateur.- Choisissez parmi plusieurs modèles Adventurer avec un large éventail de capacités de fonctionnement et de précisions de lecture
- Le délai de stabilisation rapide améliore la productivité et offre des résultats de pesée fiables pour vos tâches de pesée de routine
- Certains modèles sont équipés du système d’étalonnage interne quotidien automatique AutoCal. Chaque modèle dispose aussi de l’option d’étalonnage externe (classique) par l’opérateur
- Exécutez et accédez à neuf modes d’application et d’autres fonctionnalités via l’écran tactile couleur pouvant être utilisé avec une main gantée
- Modes d’application : Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée dynamique, pesée de contrôle, maintien de l’affichage, totalisation et formulation
- La duplication des applications permet de configurer plusieurs balances Adventurer
- Six touches mécaniques fournissent également une réponse tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives comme la tare, le zéro, l’étalonnage et l’impression
- Deux ports USB : le port à l’avant est facilement accessible et simplifie le chargement des données (p. ex., sur un lecteur flash), tandis que le port arrière peut être connecté à un ordinateur
- La fonction d’horloge en temps réel conserve le temps précis même pendant une perte de courant
- La fonctionnalité de données BPL permet d’enregistrer le nom de l’échantillon, les noms de projets et les ID des balances pour mieux répondre aux exigences de traçabilité et de conformité
- Les portes du pare-vent compact se composent de deux panneaux en verre, ce qui réduit “l’encombrement” de la paillasse lorsqu’elles sont ouvertes
- L’entrée à large ouverture permet un accès sans obstacle et le recours à des récipients de pesée plus grands, le tout réduisant le risque de déversement
- L’intérieur facile à nettoyer sécurise l’espace de travail en réduisant le risque de contamination
- Une large gamme d’accessoires est disponible, notamment l’imprimante à impact SF40A, les câbles RS232, le dispositif de sécurité par verrouillage de l’ordinateur portable et le kit de détermination de la densité
Spécification
Interne | |
RS232, hôte USB, dispositif USB | |
120 g | |
0,1 mg | |
80% pour les températures jusqu'à 30°C | |
chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), espagnol (MX) | |
Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable | |
0,20 g | |
±0,0001 g | |
3 s | |
10°C à 30°C | |
Balance analytique | |
Pesée (17 unités + unité personnalisée), comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle, pesée dynamique/animale, totalisation/statistiques, formule, détermination de la densité, maintien de l’affichage, impression du lot | |
13,93 in | |
230 mm | |
13,4 in | |
340 mm | |
13,9 in | |
354 mm | |
3,5 in | |
17.2 lb. | |
7,8 kg | |
100/240 V | |
Entrée de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz |
Métrologie : OIML R76, EN 45501 (Classe I, nmax 320000, Classe II, nmax 52000), Sécurité du produit : EN 61010-1, IEC 61010-1, compatibilité électromagnétique : IEC 61326-1, EN 61326-1 (émissions de classe B, exigences professionnelles en matière d’immunité), conformité BPL/BPF | |
Balance analytique AX124M | |
Écran tactile couleur | |
109 mm | |
Adaptateur CA | |
±0,0002 g | |
3 s | |
AX124M | |
5 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
100 g, OIML E2 ou ASTM CL 1 | |
2 ans | |
354 x 230 x 340 mm | |
354 mm | |
230 mm | |
9,1 in | |
230 mm | |
7,3 in | |
186 mm | |
90 mm | |
5,1 kg | |
Entrée de l’adaptateur CA : 100/240 V, 0,3 A, 50/60 Hz | |
Entrée de l'adaptateur CA : 0,3 A, sortie de l'adaptateur CA : 0.84A | |
Classe I |
Vidéos
-
Ohaus Adventurer balances
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Balance analytique Adventurer™ > Modèle : AX124M, Capacité : 120 kg, Lisibilité : 0,1 g, Étalonnage : interne
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu