Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’échantillon de réduction Pierce™ Lane Marker
Tampons de chargement d’échantillons SDS-PAGE 5X prêts à l’emploi, disponibles dans les formulations de réduction et de non-réduction, chacun avec un marqueur de tampon avant à colorant rose.
Marque:  Thermo Scientific™ 39000
77.39 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11809340
  • 109.00€ / 5mL
Edge
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Les tampons d’échantillon avec marqueur de voie Thermo Scientific™ Pierce sont des tampons de chargement d’échantillons 5X SDS-PAGE prêts à l’emploi, disponibles dans des formulations de réduction et de non-réduction, avec un marqueur de tampon avant à colorant rose.
Les tampons d’échantillon réducteurs et non réducteurs avec marqueur de voie sont pratiques et prêts à l’emploi dans le cadre des électrophorèses sur gel de polyacrylamide avec SDS (SDS-PAGE) et transferts Western. Formulés en tant que stocks 5X plutôt que les stocks 2X traditionnels, ils permettent d’inclure un plus grand volume de solution protéique dans l’échantillon qui est chargé dans chaque puits. Ce qui est vraiment unique dans ces tampons, c’est le recours à un colorant de suivi rose vif, au lieu du traditionnel bleu de bromophénol. Ce colorant rose marque non seulement l’avant de la migration dans le gel mais est également transféré et fixé de façon permanente sur les membranes de nitrate de cellulose . En conséquence, le colorant peut être utilisé pour évaluer l’efficacité du transfert et aligner les membranes coupées. Ce tampon d’échantillon réducteur contient l’agent réducteur DTT, évitant ainsi les odeurs fortes associées aux tampons à base de mercaptoéthanol.
Les tampons d’échantillon avec marqueur de piste sont faciles à utiliser. Mélangez un volume de tampon d’échantillon avec quatre volumes d’échantillon protéique, dénaturez à haute température puis chargez les puits d’échantillons sur gel. Visualisez la progression de la migration électrophorétique en surveillant l’emplacement de l’avant du colorant rose. Les tampons d’échantillon avec marqueur de piste sont utilisables dans toutes sortes de gels dénaturants, et ils sont compatibles avec le colorant Coomassie et les techniques de coloration à l’argent ainsi qu’avec les procédures de transfert Western.
Points clés :
  • Faciles à voir : un colorant rose vif marque l’avant du tampon, indiquant clairement la progression de la migration électrophorétique
  • Concentré – stocks concentrés 5X, pour utiliser une plus grande gamme de volumes d’échantillon protéique pour l’électrophorèse
  • Colorant marqueur transférable – le colorant rose est transféré avec les protéines sur la membrane de nitrate de cellulose, ce qui permet de vérifier la direction et l’orientation du transfert
  • Flexibilité dans les applications SDS-PAGE – disponibles en deux formules prêtes à l’emploi pour réduire ou non la dénaturation de l’électrophorèse sur polyacrylamide SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Conserver l’aliquote à usage unique entre -5 et -30°C.
Tampons de chargement des échantillons
Fluorescent
Tampon d’échantillon de réduction Lane Marker
Pierce™
Tampon d’échantillon réducteur avec marqueur de voie Pierce (5X)
5X
SDS-PAGE
Gels SDS-PAGE
5 mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Afficher plus
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL406593 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/12/2024 Catalog Number39000
Numéro de lotZK405383 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number39000
Numéro de lotZK406592 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number39000
Numéro de lotZJ403854 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog Number39000
Numéro de lotZG396285 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number39000
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Tampon d’échantillon de réduction Pierce™ Lane Marker > Tampon de réduction ; 5 ml