Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires S1 X-Light
ABEBA™ sneakers de sécurité noires S1 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
Marque:  ABEBA™ 7131038/43
Code produit. 16338341
  • 114.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Légèreté, confort, hygiène
  • Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
  • Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
  • Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
  • Embout de sécurité en acier (200 joules)
  • Cuir noir lisse
  • Doublure aux ions d’argent
  • Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
  • Traitement Sanitized
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Noir
Doublure respirante avec ions d’argent
43
Polyuréthane
Acier
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340
Lacets
Textile
Cuir
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique
Formateur
1 paire
Eau
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
ABEBA™ Sneakers de sécurité noires S1 X-Light > Taille : 43