Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Preparation Kit
Procédez à la digestion des anticorps IgG humains et murins à l’aide de protéase de papaïne immobilisée et purifiez les fragments Fab en utilisant les protéines A et d’agarose.
Marque:  Thermo Scientific™ 44985
Code produit. 10269923
  • 834.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Kit de préparation de Fab Pierce
10 échantillons d’anticorps contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG
Pierce™
Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps, contenant chacun 0,25 à 4 mg d’IgG
• Agarose de papaïne Pierce, 1,25 ml
• Cystéine-HCl, 1 g
• Tampon de digestion Fab, 120 ml
• Colonnes de centrifugation de protéine A Plus NAb, 1 ml, 1 colonne
• Boîtes de PBS (produisant chacune 500 ml), 2 boîtes
• Tampon d’élution d’IgG, 120 ml
• Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, à MWCO de 7 K, 2 ml, 10 colonnes
• Colonnes de centrifugation, 0,8 ml, 10 colonnes
• Microtubes à centrifuger, 2 ml, 30 tubes
Conserver entre 4 et 8°C.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Fab Preparation Kit > Kit pour échantillons de 0,25 à 4 mg d’IgG ; kit de 1,25 ml de résine