Learn More
Clifton™ Pro Digital Water Bath Europe
Pro digital water bath with PID temperature control with an option to enable a run back or delay start timer. Controls feature auto alarm setting, illuminated on/off switch and over temperature indicators. Supplied with clear hinged lid and drain tap.
Marque: Clifton™ NE3-28DTEU
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pro digital water bath 28 L with PID temperature control with an option to enable a run back or delay start timer
- Controls feature auto alarm setting, illuminated on/off switch and over temperature indicators
- Supplied with clear hinged lid and drain tap
Spécification
Non recommandé | |
Digital Controller | |
Ambient +5°C to 100°C | |
240V |
28 L | |
LD-28, GL1-22AF, SL1-22H, SL1-22, GL1-22, BSK-22, BA-12, | |
Water Bath | |
230 V |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Clifton™ Pro Digital Water Bath Europe > Clifton™ Digital Water Bath
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu