Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format
Le DTT (dithiothréitol) Thermo Scientific™ Pierce™ au format No-Weigh™ est conçu pour une préparation pratique des stocks qui seront ajoutés aux échantillons de protéines pour une réduction efficace des liaisons disulfures.
Marque:  Thermo Scientific™ A39255
212.80 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15976082
  • 230.00€ / 48 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le DTT (dithiothréitol) Thermo Scientific™ Pierce est proposé en microplaques de 7,7 mg x 48 tubes pour une préparation pratique des stocks de 100 μl de 0,5 M en plus des échantillons de protéines pour une réduction efficace des liaisons disulfures.
  • Le conditionnement No-Weigh unique garantit la pleine résistance de l’agent réducteur, capable de protéger les protéines des dommages oxydatifs ou de réduire les disulfures avant l’électrophorèse ou d’autres applications
  • Gain de temps - ajoutez simplement 100 µl d’eau afin de produire 500 mM de solution DTT en quelques secondes
  • Élimine les déchets - produit 100 µl à la fois, juste la bonne quantité pour la plupart des applications
  • Toujours frais - garantit une résistance totale à la réduction pour chaque utilisation
  • Inutile de conserver des solutions mères
  • Numéro CAS : 3483-12-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
48 x 7,7 mg
Upon receipt, store product at 4°C.
Pierce™
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZL404280 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberA39255
Numéro de lotAA404281 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberA39255
Numéro de lotZK402936 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/12/2024 Catalog NumberA39255
Numéro de lotZK399480 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberA39255
Numéro de lotZK399481 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberA39255
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.
    Code promotionnel: 25977
    Expire2025-05-31
    Jours
    35
    Heures
    7
    Minutes
    3
    Secondes
    45
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format > Quantité : 48 x 7,7 mg